Learn More
Azlon™ Allzweckeimer
Die quadratischen Eimer sind gemäß EU-Richtlinien für den Lebensmittelkontakt geeignet
Marke: Azlon BWX104
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die langlebige quadratische Form ermöglicht eine wirtschaftliche Raumnutzung
- Geformter Griff für einfaches Anheben und Tragen
- Geprägte Graduierungen (14 l in 0.5 Teilungen)
Spezifikation
Eimer mit Ausguss | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Allzweckeimer > Kapazität: 10500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur