Learn More
Azidotri-n-Butyltin(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17846-68-3 | C12H27N3Sn | 332.079 g/mol
37.20 CHF - 426.25 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 17846-68-3
Summenformel C12H27N3Sn
Molekulargewicht (g/mol) 332.079
MDL-Nummer MFCD00216557
InChI-Schlüssel JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin azide, azidotributyltin iv, azidotributyltin, azidotributyl tin, tri-n-butylazidotin, azido tributyl stannane, azido tributyltin, tri-butyltin azide, tributyl tin azide, tributylstannylazide
PubChem CID 4984872
IUPAC-Name Azido(tributyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15421948
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55634.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15431948
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55634.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15441948
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55634.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Azidotri-n-butyltin(IV) is widely utilized as a reagent in the synthesis of tetrazolylbenzene compounds. It is employed in pharmaceutical research and involves synthesis of tetrazole derivatives, which is used to create angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azidotri-n-butyltin(IV) wird häufig als Reagenz bei der Synthese von Tetrazolylbenzolverbindungen eingesetzt. Es wird in der pharmazeutischen Forschung eingesetzt und umfasst die Synthese von Tetrazol-Derivaten, die zur Herstellung von Angiotensin Il-Rezeptorantagonisten verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol, Hexan, Acetonitril und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Verwendung in einem Laborabzug. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H372-H312-H315-H319
Giftig bei Verschlucken.
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FLÜSSIGKEIT, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Azidotri-n-Butyltin(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals