Learn More
Azido-PEG3-Biotin-Konjugat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496679
25 mg
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Ein Azid-Biotin-Konjugat mit PEG-Spacer zur Verbesserung der Löslichkeit in wässrigen Medien
Biotinylation reagent for labeling alkyne containing molecules or biomolecules using either copper-catalyzed 1,3 dipolar cycloaddition click chemistry or copper-free click chemistry with cyclooctyne derivatives. The azide group reacts with alkynes to form a stable triazole linkage facilitating the introduction of biotin into your alkyne modified system of interest. This reaction is bioorthogonal or in other words compatible with biological systems in that it?s components do not react with the biological environment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biotinylierungsreagenz zur Markierung von alkinhaltigen Molekülen oder Biomolekülen mit entweder kupferkatalysierter 1,3 dipolarer Cycloaddition Click-Chemie oder kupferfreier Click-Chemie mit Cyclooctyn-Derivaten. Die Azidgruppe bildet in Reaktion mit Alkinen eine stabile Triazolverbindung, die die Einführung von Biotin in Ihr Alkin-modifiziertes System erleichtert. Diese Reaktion ist bioorthogonal oder mit anderen Worten mit biologischen Systemen kompatibel, da ihre Komponenten nicht mit der biologischen Umgebung reagieren.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF und Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875770-34-6
Summenformel C18H32N6O5S
Molekulargewicht (g/mol) 444.551
MDL-Nummer MFCD20134145
InChI-Schlüssel ZWFOOMQCYIGZBE-ZOBUZTSGSA-N
Synonym biotin-peg3-azide, n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl biotinamide, n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamide, biotin-peg4-n3, azide-peg3-biotin conjugate, azido-peg3-biotin conjugate, 11-r-+-biotinylamino-1-azido-3,6,9-trioxaundecane, 3abeta,6abeta-n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazole-4alpha-pentanamide
PubChem CID 60146223
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]pentanamid
SMILES C1C2C(C(S1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])NC(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azido-PEG3-biotin conjugate
Farbe Weiß bis grau
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen Solubile in DMSO,DMF and water.
Formelmasse 444.55
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azido-PEG3-biotin conjugate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Azido-PEG4-biotin conjugate
Name des Produkts
Azido-PEG3-Biotin-Konjugat, Thermo Scientific Chemicals >