Learn More
Azido-PEG11-Biotin-Konjugat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426759
100 mg
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Ein Azid-Biotin-Konjugat mit einem langen PEG-Spacer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein Azid-Biotin-Konjugat mit einem langen PEG-Spacer, Biotinylierungsreagenz zur Markierung alkinhaltiger Moleküle oder Biomoleküle. Die Azidgruppe bildet in Reaktion mit Alkinen eine stabile Triazolverbindung, die die Einführung von Biotin in Ihr Alkin-modifiziertes System erleichtert.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF und Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C34H64N6O13S
MDL-Nummer MFCD21363313
Synonym 35-[(R)-(+)-Biotinylamino]-1-azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azido-PEG11-biotin conjugate
Farbe Weiß bis grau
Menge 100 mg
Formelmasse 796.96
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azido-PEG11-Biotin-Konjugat, Thermo Scientific™ >