Learn More
Azelastin-Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16564304
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Azelastin-Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16564304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 16564304
Marke: Thermo Scientific Acros 465082500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 79307-93-0 | C22H25Cl2N3O | 418.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79307-93-0
Summenformel C22H25Cl2N3O
Molekulargewicht (g/mol) 418.36
MDL-Nummer MFCD00242783
InChI-Schlüssel YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Wasserstoff 4-[(4-Chlorphenyl)methyl]-2-(1-Methylazepan-4-yl)-1,2-Dihydrophthalazin-1-one-Chlorid
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCC(CC1)N1N=C(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azelastine hydrochloride
Schmelzpunkt 225.0°C to 229.0°C
Menge 250 mg
Formelmasse 418.36
Name des Produkts
Azelastin-Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals >