Learn More
AZD 6482, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001539
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
AZD 6482, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001539
50 mg, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30001539
Marke: Tocris Bioscience 4839/50
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent and selective PI 3-Kβ inhibitor
Potent and selective inhibitor of PI 3-kinase β (PI 3-Kβ) (IC50 values are 0.69, 13.6, 47.8 and 136 nM for PI 3-Kβ, PI 3-Kδ, PI 3-Kγ and PI 3-Kα, respectively). Selectively inhibits in vivo growth of the PTEN-deficient tumor xenografts HCC70 and PC3. Also exhibits antithrombotic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1173900-33-8
Summenformel C22H24N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 408.458
InChI-Schlüssel IRTDIKMSKMREGO-OAHLLOKOSA-N
Synonym r-2-1-7-methyl-2-morpholino-4-oxo-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-9-yl ethylamino benzoic acid, 2-1r-1-7-methyl-2-4-morpholinyl-4-oxo-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-9-yl ethyl amino benzoic acid, unii-78g6mp5pz5, 2-1r-1-7-methyl-2-morpholin-4-yl-4-oxopyrido 1,2-a pyrimidin-9-yl ethyl amino benzoic acid, 4urk, pubchem19330, d0d0qa, azd 6482 who-dd
PubChem CID 44137675
IUPAC-Name 2-[[(1R)-1-(7-methyl-2-morpholin-4-yl-4-oxopyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl)ethyl]amino]benzoic acid
SMILES CC1=CN2C(=O)C=C(N=C2C(=C1)C(C)NC3=CC=CC=C3C(=O)O)N4CCOCC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AZD 6482
Menge 50 mg
Formelmasse 408.45
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AZD 6482, Tocris Bioscience™ >