Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 3988
Potent and selective DGAT-1 inhibitor
501.00 CHF - 1955.00 CHF
Spezifikation
Reinheit >98%
Produkttyp AZD 3988
Molekulargewicht 456.44
Hemmstoffe AZD 3988
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18716638
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
4837/10
10 mg
501.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18774988
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
4837/50
50 mg
1955.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent and selective diacylglycerol acyltransferase (DGAT-1) inhibitor (IC50 = 0.6 nM). Exhibits selectivity for DGAT-1 over DGAT-2, Kv11.1 (hERG) and cytochrome P450 enzymes. Suppresses triacylglyceride (TAG) plasma excursion and adipose tissue TAG synthesis in rats. Reduces body weight of diet-induced obese rats. Cell permeable and orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
AZD 3988
456.44
AZD 3988
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ AZD 3988