Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Azadibenzocyclooctyn-PEGis wird für kupferfreie Klickchemie-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl lagern,
Azadibenzocyclooctyn-PEGis wird für kupferfreie Klickchemie-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl lagern,
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Azadibenzocyclooctyne-PEG |
Farbe | Weiß bis grau |
Menge | 100 mg |
Synonym | ADIBO-PEG, MW 10,000 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 10kDa |
Physikalische Form | Fest |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azadibenzocyclooctyne-PEG, MW 10,000 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur