Learn More
Axygen™ Axypet™ 8-Kanal Pipette
Axygen™ Axypet™ Pipette verbinden eine hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativer Bauweise, um das Pipettieren über einen längeren Zeitraum ergonomischer zu gestalten.
Marke: Axygen™ AP-8-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- 3 Jahre Garantie
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
- Jeder Kanal der Pipette verfügt über eine individuelle, präzise Kolbenbaugruppe, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Pipettierserie zur nächsten zu gewährleisten
- Spitzen-System drehbar um 360°
- Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
- Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
- Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
Spezifikation
± 8,0/ ± 2,0% | |
8 | |
Mehrkanal-Pipette | |
±6,0/ ±1,2 % |
Kopfform: 10 μl | |
Axypet™ | |
1 bis 10 μl | |
3 Jahre |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
25Stunden
8Minuten
44Sekunden
29Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axypet™ 8-Kanal Pipette > 1 Bis 10 μl; A: ± 8,0/± 2,0%; P: ± 6,0/ ± 1,2%; Spitze: 10 μ l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur