Learn More
Axygen™ Axypet™ 12-Kanal Pipette
GREENER_CHOICE
Axygen™ Axypet™ Pipette verbinden eine hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativer Bauweise, um das Pipettieren über einen längeren Zeitraum ergonomischer zu gestalten.
Marke:  Axygen™ AP-12-200
399.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10899420
  • 578.10 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
  • 3 Jahre Garantie
  • Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
  • Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
  • Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
  • Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
  • Jeder Kanal der Pipette verfügt über eine individuelle, präzise Kolbenbaugruppe, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Pipettierserie zur nächsten zu gewährleisten
  • Spitzen-System drehbar um 360°
  • Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
  • Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
  • Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 3,0/ ± 1,0%
12
Mehrkanal-Pipette
±1,5/ ±0,6 %
Kopfform: 200 μl
Axypet™
20 bis 200 μl
3 Jahre
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axypet™ 12-Kanal Pipette > 20 Bis 200 μl; A: ± 3,0/± 1,0%; P: ± 1,5/ ± 0,6%; Spitze: 200 μ l