Learn More
Axygen™ Dünnwandige PCR-Röhrchen aus Polypropylen
Für Standard-96-Well-Blöcke geeignet. Axygen™ dünnwandige PCR-Röhrchen aus Polypropylen sind nicht-pyrogen und werden aus 99.9 % reinem Polypropylen hergestellt.
Marke: Axygen PCR-02-C-500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die gleichmäßige extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
- Gleichförmige Einsatzkappe gewährleistet einen dichten Sitz, um Verdunstung zu verhindern
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Nicht steril
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Röhrchen mit flachem Deckel | |
Konisch | |
Polypropylen |
Klar | |
0,2 ml | |
Unsteril | |
Flach |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Dünnwandige PCR-Röhrchen aus Polypropylen > Kapazität: 0.2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur