Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Evo MCA96 Kompatible, ineinander geschachtelte Pipettenspitzen
768 Spitzen für den Einsatz mit Tecan Evo MCA96 Mehrkanalarmen
Marke: Axygen™ EV-50-NTR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Plug & Play: Keine Änderungen an Software oder Hardware erforderlich
- Erhältlich in den Volumen 50 und 200 μl
- Farbkodierte Grundplatte und Deckel zur einfachen Größenerkennung (50 μl – Orange, 200 μl – grau)
- Ineinander geschachtelte Spitzen sparen wertvollen Platz. Ein Steckplatz kann einen Stapel mit 8 Wafern aufnehmen
- Die Grundplatte verfügt über eine Stellfläche nach SBS/ANSI und passt genau auf das Deck
- Senkung der Ladezeiten für Spitzen
- Abfallverringerung durch nur eine Grundplatte für 8 Wafer
- Steril und nicht steril lieferbar
- Frei von RNase und DNase, nicht-pyrogen
Spezifikation
50 μl | |
Orange | |
Geschachteltes Pipettengestell | |
Tecan EVO MCA96 | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Rund | |
40 Gestelle/Karton | |
Tecan |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Evo MCA96 Kompatible, ineinander geschachtelte Pipettenspitzen > Unsteril; Vol.: 50 ml; 768 Spitzen/Packung; 5 Packungen/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur