Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Evo MCA96 Kompatible, ineinander geschachtelte Pipettenspitzen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
768 Spitzen für den Einsatz mit Tecan Evo MCA96 Mehrkanalarmen
Marke:  Axygen™ EV-200-NTR-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15388291
  • 366.31 CHF / 3840 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Plug & Play: Keine Änderungen an Software oder Hardware erforderlich
  • Erhältlich in den Volumen 50 und 200 μl
  • Farbkodierte Grundplatte und Deckel zur einfachen Größenerkennung (50 μl – Orange, 200 μl – grau)
  • Ineinander geschachtelte Spitzen sparen wertvollen Platz. Ein Steckplatz kann einen Stapel mit 8 Wafern aufnehmen
  • Die Grundplatte verfügt über eine Stellfläche nach SBS/ANSI und passt genau auf das Deck
  • Senkung der Ladezeiten für Spitzen
  • Abfallverringerung durch nur eine Grundplatte für 8 Wafer
  • Steril und nicht steril lieferbar
  • Frei von RNase und DNase, nicht-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Grau
Geschachteltes Pipettengestell
Tecan EVO MCA96
Polypropylen
Steril
Rund
40 Gestelle/Karton
Tecan
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer05622032 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/09/2023 Catalog NumberEV-200-NTR-S
Chargennummer24319015 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberEV-200-NTR-S
Chargennummer23119027 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberEV-200-NTR-S
Chargennummer05419025 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberEV-200-NTR-S
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Evo MCA96 Kompatible, ineinander geschachtelte Pipettenspitzen > Steril; Vol.: 200 ml; 768 Spitzen/Packung; 5 Packungen/Karton