Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Evo MCA96 Kompatible, ineinander geschachtelte Pipettenspitzen
768 Spitzen für den Einsatz mit Tecan Evo MCA96 Mehrkanalarmen
Marke: Axygen™ EV-200-NTR
215.90 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Plug & Play: Keine Änderungen an Software oder Hardware erforderlich
- Erhältlich in den Volumen 50 und 200 μl
- Farbkodierte Grundplatte und Deckel zur einfachen Größenerkennung (50 μl – Orange, 200 μl – grau)
- Ineinander geschachtelte Spitzen sparen wertvollen Platz. Ein Steckplatz kann einen Stapel mit 8 Wafern aufnehmen
- Die Grundplatte verfügt über eine Stellfläche nach SBS/ANSI und passt genau auf das Deck
- Senkung der Ladezeiten für Spitzen
- Abfallverringerung durch nur eine Grundplatte für 8 Wafer
- Steril und nicht steril lieferbar
- Frei von RNase und DNase, nicht-pyrogen
Spezifikation
200 μl | |
Grau | |
Geschachteltes Pipettengestell | |
Tecan EVO MCA96 | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Rund | |
40 Gestelle/Karton | |
Tecan |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
30224016 | Qualitätsbescheinigung | 23/04/2025 | EV-200-NTR |
29024016 | Qualitätsbescheinigung | 27/02/2025 | EV-200-NTR |
25024032 | Qualitätsbescheinigung | 27/02/2025 | EV-200-NTR |
34424021 | Qualitätsbescheinigung | 25/02/2025 | EV-200-NTR |
14224046 | Qualitätsbescheinigung | 28/01/2025 | EV-200-NTR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13