Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Evo MCA96 Kompatible, ineinander geschachtelte Pipettenspitzen
768 Spitzen für den Einsatz mit Tecan Evo MCA96 Mehrkanalarmen
Marke: Axygen™ EV-50-NTR-S
45.03 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Plug & Play: Keine Änderungen an Software oder Hardware erforderlich
- Erhältlich in den Volumen 50 und 200 μl
- Farbkodierte Grundplatte und Deckel zur einfachen Größenerkennung (50 μl – Orange, 200 μl – grau)
- Ineinander geschachtelte Spitzen sparen wertvollen Platz. Ein Steckplatz kann einen Stapel mit 8 Wafern aufnehmen
- Die Grundplatte verfügt über eine Stellfläche nach SBS/ANSI und passt genau auf das Deck
- Senkung der Ladezeiten für Spitzen
- Abfallverringerung durch nur eine Grundplatte für 8 Wafer
- Steril und nicht steril lieferbar
- Frei von RNase und DNase, nicht-pyrogen
Spezifikation
50 μl | |
Orange | |
Geschachteltes Pipettengestell | |
Tecan EVO MCA96 | |
Polypropylen |
Steril | |
Rund | |
40 Gestelle/Karton | |
Tecan |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24096Gültig bis zum: 2025-05-16