Learn More
Axygen™ X50 SILICONE COMPRESSION MAT FLAT FLAT
Geeignet zur Verringerung der Verdunstung und zur Gewährleistung einer optimalen Abdichtung bei Verwendung in Verbindung mit Axygen PCR-Mikrotiterplatten und PlateMax™ Versiegelungsfolien
Marke: Axygen™ CM-FLAT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus inertem 100 % nicht recyceltem Silikon
- Widerstandsfähig gegen zahlreiche PCR-Zyklen
- Für die Verwendung mit 96/384-Well- und PCR-Mikrotiterplatten
- Nicht steril
Spezifikation
Naturfarben | |
Unsteril | |
96 | |
10 St./Packung | |
Rund |
Silikon | |
Autoklavierbar | |
50/Karton | |
Druckmatte | |
96/384-Well PCR-Mikrotiterplatten |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ X50 SILICONE COMPRESSION MAT FLAT FLAT > Silikon-Kompressionsmatte, flach
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur