Learn More
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch
Konische Röhrchen
Marke:  Axygen™ ST-200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12779608
  • 375.26 CHF / 4000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-11-2025
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
  • Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
  • Auswahl zwischen durchsichtig und braun
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Durchsichtig
500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton
Nein
Konisch
2 ml
Polypropylen
Unsteril
Nicht enthalten
20000 x g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch > Konisch; 2 ml; Durchsichtig