Learn More
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch
Konische Röhrchen
Marke:  Axygen™ ST-45
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12749618
  • 455.84 CHF / 4000 Stück
Verfügbar ab: 09-10-2025
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
  • Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
  • Auswahl zwischen durchsichtig und braun
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Durchsichtig
500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton
Nein
Konisch
0.5 ml
Polypropylen
Unsteril
Nicht enthalten
20000 x g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch > Konisch; 0.5 ml; Durchsichtig