Learn More
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch
Konische Röhrchen
Marke: Axygen™ ST-150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
- Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
- Auswahl zwischen durchsichtig und braun
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Durchsichtig | |
500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Nein | |
Konisch |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Nicht enthalten | |
20000 x g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch > Konisch; 1.5 ml; Durchsichtig
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction