Learn More
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Kompatibel mit Hamilton Microlab™ STAR und Nimbus Arbeitsstationen
Marke:  Axygen™ HTF-50-CBK-HTR-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12892283
  • 332.27 CHF / 2304 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
Axygen bietet eine umfassende Reihe von Spitzen für Hamilton™ Microlab™ Automatisierungssysteme.
Die Spitzen sind:
  • Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • RNase-/DNase-frei und nicht pyrogenisch
  • Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter, mit Filter
  • Leitfähige schwarze Spitzen aus Polypropylen sind als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen und verschachteltes Spitzengestell sowie als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell erhältlich
  • Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 μl
Steril
Nicht autoklavierbar
Die leitfähigen Spitzen mit Füllstandserfassung sind in vier Größen erhältlich, speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen entwickelt und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen
Automatisierung, Rund
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Gefiltert
Schwarz
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Hängende Pipettenspitze
1 Gestell/Packung, 24 Packungen/Karton
Polypropylen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer33721015 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/08/2023 Catalog NumberHTF-50-CBK-HTR-S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen > 96 Well-Spitzen, 50 μl; mit Filter; steril; Gestell mit hängenden Spitzen, rund, schwarz