Learn More
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Kompatibel mit Hamilton Microlab™ STAR und Nimbus Arbeitsstationen
Marke:  Axygen™ HT-1000-CBK-HTR-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12822293
  • 188.64 CHF / 1536 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 04-11-2025
Add to basket
Description
Description
Axygen bietet eine umfassende Reihe von Spitzen für Hamilton™ Microlab™ Automatisierungssysteme.
Die Spitzen sind:
  • Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • RNase-/DNase-frei und nicht pyrogenisch
  • Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter, mit Filter
  • Leitfähige schwarze Spitzen aus Polypropylen sind als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen und verschachteltes Spitzengestell sowie als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell erhältlich
  • Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
1000 μ l
Steril
Nicht autoklavierbar
Die leitfähigen Spitzen mit Füllstandserfassung sind in vier Größen erhältlich, speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen entwickelt und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen
Automatisierung, Rund
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Ungefiltert
Schwarz
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Hängende Pipettenspitze
1 Gestell/Packung, 16 Packungen/Karton
Polypropylen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen > 96 Well-Spitzen, 1000 μl; ohne Filter; steril; Gestell mit hängenden Spitzen, rund, schwarz