Learn More
Axygen™ 100-1000ul Single Channel Pipettor VE=1 St.
Hochgradig genau und präzise
Marke: Axygen™ AP-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- Drei Jahre Garantie
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung*
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
Spezifikation
± 1,6/± 0,6 % | |
AP-1000 | |
Axypet™ | |
1000 μ l | |
± 0,4/± 0,15% |
Einkanalpipettierer: | |
1 | |
Pipette | |
Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ 100-1000ul Single Channel Pipettor VE=1 St. >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur