Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke: Axygen™ PCR-02D-L-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Quantitative PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Real-Time-PCR-Instrumenten
- PCR-Röhrchen mit 0.2 ml Volumen
- Röhrchen mit in voller Länge versiegelten Deckeln; die Einsetzkappe gewährleistet einen festen Sitz und eliminiert dadurch das Risiko einer Probenverdunstung
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
0.2 ml | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Polypropylen | |
Tube |
Durchsichtig | |
1000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton | |
96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung | |
Unsteril | |
Kuppelform | |
MAXYMum Recovery; PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel > Durchsichtig; gewölbt; 0,2 ml; Maxymum Recovery
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur