Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke:  Axygen™ PCR-02D-V
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11391914
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • PCR tubes with 0.2mL volume
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free
0.2 mL
Polypropylene
Conical
Polypropylene
Tube
Violet
1000/Pk., 10Pk./Cs.
Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Non-sterile
Domed Cap
Thin Wall, Domed Cap PCR Tube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel > Violet; 0.2mL; Domed cap