Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel
GREENER_CHOICE
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke:  Axygen™ PCR-02D-L-C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11370145
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Quantitative PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Real-Time-PCR-Instrumenten
  • PCR-Röhrchen mit 0.2 ml Volumen
  • Röhrchen mit in voller Länge versiegelten Deckeln; die Einsetzkappe gewährleistet einen festen Sitz und eliminiert dadurch das Risiko einer Probenverdunstung
  • In verschiedenen Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
0.2 ml
Polypropylen
Konisch
Polypropylen
Tube
Durchsichtig
1000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton
96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung
Unsteril
Kuppelform
MAXYMum Recovery; PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel > Durchsichtig; gewölbt; 0,2 ml; Maxymum Recovery