Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke: Axygen™ PCR-02D-B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
- PCR tubes with 0.2mL volume
- Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
- Choose from a wide variety of colors
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free | |
0.2 mL | |
Polypropylene | |
Conical | |
Polypropylene | |
Tube |
Blue | |
1000/Pk., 10Pk./Cs. | |
Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications | |
Non-sterile | |
Domed Cap | |
Thin Wall, Domed Cap PCR Tube |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel > Blue; 0.2mL; Domed cap
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur