Learn More
Corning™ Axygen™ Minizentrifuge für Platten
Zur Verbesserung der PCR-Ausbeute vor und nach thermischen Zyklen. Die Corning™ Axygen™ Minizentrifuge für Platten eignet sich für PCR-Platten mit und ohne Rand.
692.17 CHF - 830.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 PCR-Platten |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 2.500 U/min |
Max. RZB | 500 × g |
Elektrische Anforderungen | 230 V / 50 Hz |
Abmessungen (H x B x T) | 17,8 x 15,2 x 15,2 cm |
Beschreibung
- Kapazität für zwei Standardplatten
- Von oben beladbare Konstruktion
- Außergewöhnlich kleine Stellfläche
- Start und Stopp innerhalb von Sekunden
- Zur Verbesserung der PCR-Ausbeute vor und nach thermischen Zyklen
- Schnelles Abschleudern von Tröpfchen und Kondenswasser
- Passend für Platten mit und ohne Stehrand und alle standardmäßigen PCR-Platten
- Weniger als ¼ der Größe der meisten Plattenzentrifugen
- Maximale Kapazität: 2 Standard-PCR oder Mikrotiterplatten
- Umgebungstemperaturbereich 4 bis 35 °C
Spezifikation
2 PCR-Platten | |
500 × g | |
17,8 x 15,2 x 15,2 cm | |
Start und Stopp innerhalb von Sekunden |
2.500 U/min | |
230 V / 50 Hz | |
4 bis 35 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Axygen™ Minizentrifuge für Platten