Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
Kostengünstige Einwegartikel
Marke:  Axygen™ BF-400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12732796
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Rayon
6.02 in.
1000
153 x 82,3 mm (6,02 x 3,24 Zoll)
82.3 mm
Atmungsaktiver Dichtungsfilm
-20°bis +80 °C
Unsteril
153 mm
100
3.24 in.
Für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis ELISA und Zellkulturen, ermöglicht den effektiven Gasaustausch für zelluläre und bakterielle Kultivierung, während gleichzeitig eine Kontamination verhindert wird
50 μm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten > Rayon; 140 μm; -20 °C bis 80 °C; Gewebekultur