Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
Kostengünstige Einwegartikel
Marke:  Axygen™ HSF-AS-300-P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12633726
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
3.07 in.
1
78 x 610 m
610 m
ALPS
-80°C to +104°C
Unsteril
78 mm
1
240 in.
Für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis zur Lagerung, ideal für lichtempfindliche Proben
Verschlussfolienrolle
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten > Aluminum sealing film; 78mm x 610m