Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Kostengünstige Einwegartikel
Marke:  Axygen™ HSF-AS-300-L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12623616
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis hin zu ELISA und Zellkultur sind Axygen-Filme eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Platten zu versiegeln und die Automatisierung zu verbessern. Zum Versiegeln von Multiwell-Mikrotiterplatten. 
Aluminium
  • Bietet eine hervorragende Versiegelung bei Multiwellplatten mit unterschiedlichen Temperaturen und Reagenzien.
  • Zur Versiegelung von Druckmatten, Folien und Klebebändern während des Thermocyclings
  • Ideal für lichtempfindliche Proben; der gleichmäßig aufgetragene Klebstoff sorgt für eine optimale Well-Abdichtung
  • Durchstechbar, PCR-AS-200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
4.52 in.
1
115 x 500 m (4,52 x 196 Zoll)
500 m
Agilent/V11
-80 °C° bis +104 °C°
Unsteril
115 mm
1/Packung
196 in.
Für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis zur Lagerung, ideal für lichtempfindliche Proben
Verschlussfolienrolle
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten > Agilent; Aluminium; 115 mm x 500 m