Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Kostengünstige Einwegartikel
Marke:  Axygen™ MF-300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12557947
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Litto oder Ethylen oder Vinyl
5 in.
100
127,2 x 79,5 mm (5 x 3,12 Zoll)
79.5 mm
Axygen PlateMax halbautomatisches Plattenversiegelungsgerät (HS-1120, HS-1230)
85 μm
Unsteril
127.2 mm
100/Packung
3.12 in.
Für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis zur Lagerung
Wärmeversiegelungsfolie
-80 °C° bis +104 °C°
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten > Lagerung; Litto, Ethylen, Vinyl; -80 °C bis 104 °C; 85 μm