Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
Kostengünstige Einwegartikel
Marke: Axygen™ PCR-TS
Beschreibung
Axygen Folien sind eine einfache und sparsame Methode, um bei Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR, ELISA und Zellkultur Platten zu verschließen und die Automatisierung zu verbessern. Zur Versiegelung von Multiwell-Mikrotiterplatten. Die Temperatur der Verschlussfolie reicht von -40 bis +104 °C.
Atmungsaktiv
- Ermöglicht den effektiven Gasaustausch für die Kultivierung von Zellen und Bakterien — bei gleichzeitiger Verhinderung von Kontaminationen
- Verschließen von Kulturplatten aus Polypropylen und Polystyrol, 96 und 384 Well-Mikrotiterplatten, einschließlich anderer Assayplatten
- Bietet einen hervorragenden Verschluss für Multiwellplatten mit verschiedenen Temperaturen und Reagenzien
- Mit Versiegelung durch Kompressionsmatten, Folien und Bändern während des Thermocyclings
- Ideal für lichtempfindliche Proben. Der gleichmäßig verteilte Klebstoff bietet einen optimalen Well-Verschluss
- Durchstoßbar, PCR-AS-200
- Die außergewöhnliche Versiegelung über die gesamte Platte schützt Proben während Transport oder Aufbewahrung
- In Kombination mit der Kompressionsmatte von Axygen verhindert diese Polyesterfolie Kontaminationen von Well zu Well und ein Überspringen bei PCR Anwendungen
- Auf Polyester basierend und mit gleichmäßig und konsistent aufgetragenem Acrylklebstoff, um den Randeffekt bei empfindlichen ELISA-Assays zu eliminieren
- Geeignet für das Verschließen von Gewebekulturplatten, Kurzzeitlagerung und Inkubation, Transport und Eindämmung von biologisch gefährlichen Lösungen
- Lieferbar in nicht steriler und steriler Verpackung
Spezifikation
Polyester | |
5.33 in. | |
500 | |
135,5 x 80 mm (5,33 x 3,14 Zoll) | |
80 mm | |
CyclerSeal Dichtungsfolie | |
-40 °C° bis +104 °C° |
Unsteril | |
135.5 mm | |
100 | |
3.14 in. | |
Für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis ELISA und Zellkulturen | |
60 μm |