Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
Kostengünstige Einwegartikel
Marke:  Axygen™ PCR-SP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11336074
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polyester
5,74 in.
500
146 x 79,6 mm (5,74 x 3,13 Zoll)
79.6 mm
AxySeal Dichtungsfolie
80 μm
Unsteril
146 mm
100
3.13 in.
Zum Verschließen von Gewebekulturplatten, für die kurzfristige Lagerung und Inkubation, für Transportanwendungen und die Aufbewahrung von biologisch gefährlichen Flüssigkeiten
Acryl
-80 °C° bis +104 °C°
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten > Polyester; 74 μm; -40 °C bis 104 °C; ELISA