Learn More
Axygen™ X50 SEALING MAT 2ML R96 DEEPWELL DEEPWELL
Die chemikalienbeständige Matte minimiert die Verdunstung in einem breiten Temperaturbereich in PCR- und Lageranwendungen.
Marke:  Axygen™ AM-2ML-RD-IMP
Artikelnummer. 12567887
  • 475.15 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2025
Beschreibung
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
  • Speziell entwickelt für die Axygen- und PCR-Mikrotiterplatten, komplettes System für chemische Assays erhältlich
  • Für die Verwendung mit 384-Well-Mikrotiterplatten
  • Die autoklavierbare Auflage aus Silikonpolymer hält zahlreichen PCR-Zyklen stand.
  • Sicher für Anwendungen, bei denen DMSO und ähnlich aggressive Lösungsmittel erforderlich sind
  • Kostengünstig, kann wiederverwendet werden.
  • Enthält keine Klebstoffe und keine extrahierbaren Substanzen, die Proben kontaminieren können.
  • Gute Abdichtung zur Platte ohne Probenverdunstung oder Kontaminationen zwischen Wells
  • Verwendbar in einem breiten Temperaturbereich – von -80 ° bis zu +121 °C
  • Alphanumerisches Raster mit hohem Kontrast für einfache Well-Identifikation
  • Kompatibilität: P-DW-11-C, P-DW-20-C, P-96-450R-C, P-96-450V-C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
natürlich
Unsteril
96
10 St./Packung
Impermamat Dichtungsmatte
Rund
Silikon
Autoklavierbar
50/Karton
-176 °F bis 250 °F
-80 °C° bis +121 °C°
96-Well-Mikrotiterplatte, 2 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ X50 SEALING MAT 2ML R96 DEEPWELL DEEPWELL > Dichtungsmatte; Impermamat; Für 96-Deepwell-Mikrotiterplatten, 2 ml