Learn More
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen
Axygen Robotik-Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten.
Marke:  Axygen™ FX-10-R-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12742846
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Axygen brand range of products includes a comprehensive line of tips for Beckman Coulter automated liquid handling systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. The pipette tips are also available with MAXYMum Recovery, a unique low-retention technology that improves tip performance and maximizes the use of your precious samples.
  • Available in racked, racked sterile and with aerosol barrier (filtered)
  • Compatible with Beckman Biomek FX and Beckman Multimek instruments with an AP96 head
  • Also compatible with Span-8 pod when Liquid Level Sensing function is turned off
  • Unsurpassed straightness to ensure tip enters the well smoothly, every time
  • 384/1536-well compatible to meet your most demanding applications
  • Wide bore tips are ideal for pipetting viscous materials, genomic DNA or delicate cell cultures
  • Fine Point improves accuracy and precision at lower sample volumes
  • Maxymum recovery™ tips reduce sample loss, improves reproducibility and accuracy, minimizes usage of precious samples and reagents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 μL
Sterile
Not Autoclavable
DNase, RNase and Pyrogen free
Rack, 96
10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs.
Beckman Biomek
Non-filtered
Clear
ANSI
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Automation, Round
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Polypropylene
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen > 96-well tips; 10 μL; Sterile, Round, Clear