Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro 12 Mehrkanalpipette
GREENER_CHOICE
Die Corning™ Axygen™ Axyget™ Pro Pipettiergeräte wurden für höchsten Komfort, höchste Genauigkeit und höchste Präzision entwickelt.
623.41 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Autoklavierbar Autoklavierbar
Grip Type Ergonomisch
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Axypet™ Pro
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16372257
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
AP-12-10-P
0,5 bis 10 μl Rot
623.41 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16302267
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
AP-12-50-P
5 bis 50 μl Gelb
623.41 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16382257
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
AP-12-200-P
20 bis 200 μl Gelb
623.41 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16392257
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
AP-12-300-P
30 bis 300 μl Grün
623.41 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergonomisches Griffdesign für perfekte Passform für die rechte und linke Hand
  • Praktische Ein-Hand-Volumeneinstellung mit Auto-Lock-System verhindert versehentliche Volumenänderungen während der Arbeit
  • 4-Stelliger Zähler für mehr Präzision, perfekt positioniert für Sichtbarkeit zu jeder Zeit
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Die Mehrkanalschäfte lassen sich einzeln einfahren, um eine perfekte Spitzenbeladung und einen einfacheren Spitzenabwurf zu gewährleisten
  • Farbkodiert zur einfachen Identifizierung der Größen
  • Einfache Kalibrierung im Labor hilft Ihnen, Ihren Pipettierer schnell an verschiedene Flüssigkeitstypen anzupassen
  • Einzeln getestet und mit einem Qualitätszertifikat geliefert
Spezifikation
Spezifikation
ISO 8655
Ergonomisch
Axypet™ Pro
Ergonomisch
1
Autoklavierbar
12
Pipette
Bedienungsanleitung, QC-Zertifikat, In-Lab-Kalibrierungswerkzeug
3
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro 12 Mehrkanalpipette