Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well 100μl-PCR-Mikrotiterplatten sind speziell für den Roche Light Cycler 480 konzipiert.
Marke: Axygen™ PCR-96-LC480-W-NF
161.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht steril
- Großes alphanumerisches Raster zur einfachen Identifizierung von Wells
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Roche Light Cycler 480 | |
96 | |
Rund | |
Alphanumerisches Gitter, gedruckt | |
10 St./Packung |
RNase-, DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen | |
50/Karton |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
2Stunden
15Minuten
2Sekunden
53