Learn More
Axygen™ Axygen™ 5-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
Marke:  Axygen™ HGB7-5-15
Artikelnummer. 15573167
  • 37.65 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Beschreibung
  • Kämme: 1 x 5-Well, 1.5 mm Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelbox, 7 cm
1/Karton
0.05 in.
1.5 mm
5-Well-Kamm
1/Packung
1.5 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 5-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox > 5 Wells, 1.5 mm (0.05 Zoll) dick