Learn More
Axygen™ Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen: 200 μl, abgeschrägt
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
29.90 CHF - 417.93 CHF
Produktcode | Marke | Sterilität | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11376144
![]() |
Axygen™
T-200-C |
Unsteril | klar | Bulk |
29.90 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12591288
|
Axygen™
T-200-C-STK |
Unsteril | klar | Rack, 5x 96 |
248.67 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12669595
|
Axygen™
T-200-C-R |
Unsteril | Durchsichtig | Aufklappbares Gestell |
51.32 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12687215
|
Axygen™
T-200-C-R-S |
Steril | Durchsichtig | Aufklappbares Gestell |
110.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12083859
|
Axygen™
T-200-C-R-S |
Steril | Durchsichtig | Aufklappbares Gestell | N/A | ||||||
12521298
|
Axygen™
T-200-Y-STK-S |
Steril | Gelb | Gestell |
284.76 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12783109
|
Axygen™
T-200-Y-R-S |
Steril | Gelb | Racks |
305.85 CHF
4800 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12677385
|
Axygen™
T-200-Y-R-S |
Steril | Gelb | Racks | N/A | ||||||
12571358
![]() |
Axygen™
T-200-Y |
Unsteril | Gelb | Großpackung | N/A | ||||||
12126880
![]() |
Axygen™
T-200-Y |
Unsteril | Gelb | Großpackung |
49.95 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0,062 in. (1,52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
- Auch lieferbar mit Maxymum Recovery, ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
Spezifikation
Polypropylen |