Learn More
Axygen™ Axygen™ 16-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
37.65 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Gelbox, 7 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15553167
Unterlagen ansehen
Axygen™
HGB7-16-1
1 mm
37.65 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15563167
Unterlagen ansehen
Axygen™
HGB7-16-15
1.5 mm
37.65 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kämme: 1 x 16-Well, 1 mm Dicke
Spezifikation
Spezifikation
Gelbox, 7 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 16-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox