Learn More
Axygen™ Axygen™ 16-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
Marke:  Axygen™ HGB7-16-1
34.12 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15553167
  • 39.70 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kämme: 1 x 16-Well, 1 mm Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7 cm-Gelbox
0.03 Zoll
1 mm