Learn More
Axygen™ 120 μm CyclerSeal Dichtungsfolie für Lagerung und PCR-Anwendungen, nicht steril
GREENER_CHOICE
Axygen™ Mikrotiterplatte-Versiegelungsfilme sind für Anwendungen von PCR und Real-Time-PCR bis ELISA und Zellkulturen entwickelt Sie können in einem breiten Temperaturbereich eingesetzt werden, wodurch sie für nahezu jede Anwendung geeignet sind.
Marke:  Axygen™ PCR-TS-900
Artikelnummer. 12156830
  • 646.95 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Polypropylenfolie ist die einfachste und kostengünstigste Methode zum Versiegeln von Platten
  • Diese außergewöhnliche Versiegelung der gesamten Platte schützt Proben während des Transports oder der Lagerung
  • Bei Verwendung mit der Axygen Kompressionsmatte wird eine Kontamination zwischen den Wells und Kreuzkontamination bei PCR-Anwendungen verhindert
  • PCR-TS-900 ist für Wasserbäder und andere PCR-Anwendungen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
250
Verschlussfolie
Unsteril
50
120 μm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ 120 μm CyclerSeal Dichtungsfolie für Lagerung und PCR-Anwendungen, nicht steril >