Learn More
Axygen™ Axygen™ 12-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
37.65 CHF
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15533167
|
Axygen™
HGB7-12MC-1 |
1 mm |
37.65 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15543167
|
Axygen™
HGB7-12MC-15 |
1.5 mm |
37.65 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kämme: 1 x 12 Mehrkanal-kompatibles Well, 1 mm dick
Spezifikation
Gelbox, 7 cm |