Learn More
Axygen™ Axygen™ 20 μl-Ultramikro-Spitzen
Transparent und RNase-/DNase-frei
Marke: Axygen™ T-400-R-S
Beschreibung
- Spitzenvolumen: 0.5 bis 10 μL
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Auch mit Maxymum Recovery erhältlich
Bestellinformation
- Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
20 μl | |
Durchsichtig | |
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
Micropoint | |
Polypropylen |
Steril | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Racks | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
13Stunden
6Minuten
51Sekunden
10Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 20 μl-Ultramikro-Spitzen > Ultra-Mikro; Vorsterilisiert; Im Rack
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur