Learn More
Axygen™ Axygen™ 20 μl-Ultramikro-Spitzen
Transparent und RNase-/DNase-frei
Marke: Axygen™ T-400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spitzenvolumen: 0.5 bis 10 μL
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Auch mit Maxymum Recovery erhältlich
Bestellinformation
- Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
20 μl | |
Transparent | |
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
Micropoint | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™ |
Unsteril | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Großpackung | |
1.000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 20 μl-Ultramikro-Spitzen > Großpackung; Standard; 0,5 bis 20 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur