Learn More
Axygen™ Axygen™ 10 μl-Mikrovolumenspitzen
Axygen Universalspitzen sind für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet und mit den beliebtesten Pipettenmarken kompatibel. Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei. Sie sind in Maxymum Recovery, abgeschrägt, nicht steril, steril, ungefiltert und mit anderen Funktionen für spezialisierte Anwendungen erhältlich.
Marke: Axygen™ T-300
25.23 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
- Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Mikrovolumen
- Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
Bestellinformation
- Großpackung ohne Filter: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton, Großpackung mit Filter: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
- Stapelgestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel,10, Stapel/Karton
Spezifikation
0.5 bis 10 μl | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Micropoint | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Unsteril | |
USP 3127 | |
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
1.000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton | |
Polypropylen |