Learn More
Axygen™ Axygen Konische 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Mit einem chemisch beständigen O-Ring
151.06 CHF - 1216.56 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase, pyrogen-free |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Kapazität (metrisch) | 1.5 mL |
Material | Polypropylene |
Format | Non-looped |
Produktcode | Marke | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11360375
|
Axygen™
SCT-150-BR |
Non-sterile | Brown | N/A | ||||||
11330375
|
Axygen™
SCT-150-A |
Non-sterile | Assorted | N/A | ||||||
11340375
|
Axygen™
SCT-150-A-S |
Steril | Diverse |
241.71 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11350375
|
Axygen™
SCT-150-B |
Unsteril | Blau | N/A | ||||||
11370375
|
Axygen™
SCT-150-C |
Unsteril | Durchsichtig |
151.06 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12176830
|
Axygen™
SCT-150-C |
Unsteril | Durchsichtig | N/A | ||||||
11380375
|
Axygen™
SCT-150-C-S |
Steril | Durchsichtig |
422.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11300385
|
Axygen™
SCT-150-GR |
Non-sterile | Gray | N/A | ||||||
11320385
|
Axygen™
SCT-150-P |
Non-sterile | Pink | N/A | ||||||
11330385
|
Axygen™
SCT-150-R |
Non-sterile | Red | N/A | ||||||
11384165
|
Axygen™
SCT-150-V |
Non-sterile | Violet | N/A | ||||||
11394165
|
Axygen™
SCT-150-W |
Non-sterile | White | N/A | ||||||
11304175
|
Axygen™
SCT-150-Y |
Unsteril | Yellow | N/A | ||||||
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
- Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
- Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
- Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
- Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free | |
1.5 mL | |
Non-looped | |
Screw Cap | |
20,000 x g |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
Conical |