Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 0,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Mit gegenüber vielen gebräuchlichen Laborchemikalien beständigen O-Ringen
152.54 CHF - 1946.04 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase, pyrogen-free |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Kapazität (metrisch) | 0.5 mL |
Material | Polypropylene |
Format | Non-looped |
Produktcode | Marke | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11330355
|
Axygen™
SCT-050-SS-A |
Non-sterile | Assorted | N/A | ||||||
12779498
|
Axygen™
SCT-050-SS-A-S |
Steril | Diverse | N/A | ||||||
11340355
|
Axygen™
SCT-050-SS-A-S |
Steril | Diverse |
244.09 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11350355
|
Axygen™
SCT-050-SS-B |
Non-sterile | Blue | N/A | ||||||
11370355
|
Axygen™
SCT-050-SS-C |
Unsteril | Durchsichtig |
152.54 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12599007
|
Axygen™
SCT-050-SS-BR-S |
Sterile | Brown | N/A | ||||||
11360355
|
Axygen™
SCT-050-SS-BR |
Non-sterile | Brown | N/A | ||||||
11380355
|
Axygen™
SCT-050-SS-C-S |
Steril | Durchsichtig |
230.04 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11390355
|
Axygen™
SCT-050-SS-G |
Unsteril | Grün |
162.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11300365
|
Axygen™
SCT-050-SS-GR |
Non-sterile | Gray | N/A | ||||||
12559017
|
Axygen™
SCT-050-SS-GR-S |
Sterile | Gray | N/A | ||||||
12569017
|
Axygen™
SCT-050-SS-G-S |
Steril | Grün |
236.71 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11310365
|
Axygen™
SCT-050-SS-O |
Unsteril | Orange | N/A | ||||||
11330365
|
Axygen™
SCT-050-SS-R |
Unsteril | Rot |
162.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12519027
|
Axygen™
SCT-050-SS-R-S |
Steril | Rot |
241.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12539027
|
Axygen™
SCT-050-SS-V-S |
Sterile | Violet | N/A | ||||||
11340365
|
Axygen™
SCT-050-SS-V |
Non-sterile | Violet | N/A | ||||||
11350365
|
Axygen™
SCT-050-SS-W |
Non-sterile | White | N/A | ||||||
12589027
|
Axygen™
SCT-050-SS-Y-S |
Steril | Gelb |
236.71 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11370365
|
Axygen™
SCT-050-SS-Y |
Non-sterile | Yellow | N/A | ||||||
Beschreibung
Für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
- Vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen erhältlich
- Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
- Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Schraubkappenröhrchen als Sonderbestellung für verschiedene Röhrchen erhältlich
- Ein breites Sortiment an farbigen Röhrchen zur einfachen Probenerkennung
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free | |
0.5 mL | |
Non-looped | |
Screw Cap | |
20,000 x g |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
Conical |