Learn More
Corning™ 96 Well Sitting Drop High Throughput Crystallography Plate. VE=50 St.
Mit 96 Puffer-Wells und einem angrenzenden Protein-Well Die AxyGem Platte ist eine SBS Standard 96-Well Sitting-drop Hochdurchsatz-Proteinkristallisationsplatte mit 96 Puffer-Wells (maximales Volumen: 250 μl) und einem angrenzenden Protein-Well (maximales Volumen: 4.3 μl)
Marke: Corning™ CP-AXYGEM-96-50
Beschreibung
Ein SBS Standard-96-Well Sitting Drop, mit Proteinkristallisationsplatte mit hohem Durchsatz
- Aus optisch klarem Polystyrol für präzise Kristallvisualisierung
- Das Puffer-Well hat auf der rechten Seite eine neuartige D-förmige Geometrie und ein erhöhtes rundes Protein-Well auf der linken Seite
- Kann manuell mit Pipetten oder mit automatisierten Arbeitsstationen für die Handhabung von Flüssigkeiten befüllt werden
- Die Platte ist mit handelsüblichen transparenten Klebefolien, einschließlich Axygen™ UltraClear-Folie, versiegelt
- Kompatibel mit manuellen Pipetten und automatisierten Roboteranlagen
- Beständig gegen organische Lösungsmittel
- Reduzierte Polarisierung und Reibungselektrizität
- Platten sind stapelbar
- Barcodierungsoption
- Runde Protein-Wells für einen einfacheren Schleifenzugang für die Kristallmanipulation
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
96 | |
96 neuartige D-Form-Geometrie 250 μl Puffer-Wells und eine benachbarte erhöhte runde Form 4 bis 3 μl Protein-Wells |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Unsteril |