Learn More
Zeiss™ Axiolab 5-Standmikroskop
Kompaktes und ergonomisches Standmikroskop für den Einsatz in der klinischen Umgebung und Routinearbeiten im Labor.Konfiguriert für die Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie mit einem Foto-Binokulartubus.Kombinieren Sie dieses Mikroskop mit der AxioCam 208, um alle Vorteile der SMART-Mikroskopie für eine einfache digitale Dokumentation zu nutzen.
8770.00 CHF - 15055.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchlicht-Hellfeld
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Objektivausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Objektivausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17392810
Unterlagen ansehen
Zeiss™
490980-0001-000
A-Plan 5x, 10x und 40x
8770.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17322820
Unterlagen ansehen
Zeiss™
490980-0004-000
N-Achroplan 10x
15055.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17332820
Unterlagen ansehen
Zeiss™
490980-0005-000
N-Achroplan 2,5x, 5x, 10x, 40x
9375.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17117211
Unterlagen ansehen
Zeiss™
490980-0007-000
N-Achroplan 10X, 40X, 50X Oil, 100X Oil
13355.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Axiolab 5 ist für die routinemäßige Mikroskopiearbeit in Labors geeignet.Das kompakte und ergonomische Design spart Platz und erleichtert die Handhabung.
  • Kombinieren Sie es mit der AxioCam 208 Color für die SMART-Mikroskopie.Fokussieren Sie einfach Ihre Probe und drücken Sie eine einzige Taste, um scharfe Bilder in Echtfarben zu erhalten.
  • Das digitale Bild sieht aus, als ob Sie es durch die Okulare sehen, und alle Details und feinen Farbunterschieden sind deutlich sichtbar.Außerdem fügt Axiolab 5 automatisch die richtigen Skalierungsinformationen zu Ihren Bildern hinzu.
  • Das Mikroskopobjektgehäuse ist pulverbeschichtetes, langlebiges Metall, wärmebehandelt und beständig gegen Standardreagenzien für Färbungen, organische Lösungsmittel zur Reinigung von Objektiven und Desinfektionsmittel.
  • Alle optischen Teile, einschließlich Objektive, Okulare, Linsen und Prismen, haben eine antireflektierende und antimykotische Beschichtung.
  • Mögliche Kontrastmethoden sind Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast und einfache Durchlicht-Polarisation.Upgrades von Hellfeld auf andere kontrastierende Techniken für Durchlicht sind verfügbar.Mit Axiolab 5 FL ist außerdem Fluoreszenz erhältlich.
  • Das Mikroskop wird mit einem manuell drehbaren Objektivrevolver mit 5 codierten Positionen geliefert, die für das Lesen der Objektivposition für die Funktion des Lichtintensitätsmanagers und für Skalierungsinformationen geeignet ist
  • LED- (10 W LED bietet eine erwartete Lebensdauer von >60.000 Stunden) oder Halogen-Beleuchtung
  • Das Mikroskop verfügt über eine Eco-Modus-Funktion, die die Lebensdauer der Beleuchtung verlängert, Energie spart und auch Umweltbelange berücksichtigt.Wenn das Mikroskop aktiv ist, wechselt es automatisch in den Standby-Modus, nachdem es 15 Minuten lang im Leerlauf war.
  • Das Mikroskop bietet aktives Lichtmanagement mit einer einstellbaren Lichtintensität.Der Lichtmanager eignet sich für alle Arten von Objektiven.Die Lichtintensität wird pro Objektiv gespeichert und bietet bei allen Vergrößerungen eine gleichmäßige Helligkeit, wodurch eine manuelle Einstellungder Lichtintensität beim Objektivwechsel vermieden wird.
  • Das Mikroskopgehäuse ist mit zwei integrierten, ergonomisch positionierten Druckknöpfen in der Nähe des Fokusantriebs auf beiden Seiten des Mikroskopgehäuses ausgestattet, um Handbewegungen zu minimieren und links- sowie rechthändige Benutzer optimal zu unterstützen.Mit der Schnappschusstaste können Sie Bilder und Videos direkt vom Stativ aufnehmen (mit AxioCam 208/202 im unabhängigen Modus und mit Labscope; mit jeder Axiocam mit ZEN)
  • Das Mikroskop verfügt über eine mechanische, racklose Bühne mit eloxierter Oberfläche für den Betrieb mit der rechten Hand (optional mit der linken Hand).Der Tischgriff verfügt über eine Verlängerung von 15 mm und ein einstellbares Drehmoment für eine ergonomische Arbeitsposition, die Ermüdung reduziert.Ein Doppelprobenhalter für Einhandbedienung mit Federhebel links ist im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Durchlicht-Hellfeld
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Axiolab 5-Standmikroskop